Learn More
Zirconium aluminide, 99% (metals basis), Thermo Scientific™
Product Code. p-7049793
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
25 g
100 g
missing translation for 'unitSize'
100g
25g
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 11308117
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 022886.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12004-83-0
Molekylformel Al3Zr
Molekylvikt (g/mol) 172.169
MDL-nummer MFCD00064837
InChI-nyckel PGLXYLYDLCVKEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconium aluminum, aluminum, compd. with zirconium 3:1, zirconium aluminide, trialumane zirconium
PubChem CID 6336544
IUPAC-namn aluminum;zirconium
LEDER [Al].[Al].[Al].[Zr]
Specifications
Kemiskt namn eller material Zirconium aluminide
Fysisk form Lump
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 172.17
Procent renhet 99%
compliance-icons
Product Identifier
  • Zirconium aluminide
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .