Läs mer
Zirkoniumborid, 99,5 % (metallbasen exklusive Hf), Thermo Scientific™
Descripción
Denna Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Kemiskt namn eller material | Zirconium boride |
| Smältpunkt | 3000 °C |
| CAS | 12045-64-6 |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 50 g |
| Anteckningar om analysprocent | (metallbas exklusive Hf) |
| Molekylformel | B2Zr |
| Linjär formel | ZrB2 |
| MDL-nummer | MFCD00064648 |
| UN-nummer | UN3178 |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.