Läs mer
Zirkoniumborid, 99,5 % (metallbas exklusive Hf), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11356508
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11356508 50 g 50g
11346508 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11356508 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012140.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Zirkoniumborid används för att förbättra motståndet i zirkoniumoxidbaserade, kolbundna eldfasta material i kontakt med järnsmältor. Används i kärntekniska applikationer, eldfasta flygplan, i skärande verktyg och för att skydda termoelementrör. Det används också vid användning av sin relativt höga ledningsförmåga, särskilt för en keramik.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12045-64-6
Molekylformel B2Zr
Molekylvikt (g/mol) 112.844
MDL-nummer MFCD00064648
InChI-nyckel VWZIXVXBCBBRGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym Zirconium diboride
PubChem CID 9812765
IUPAC-namn bor; zirkonium
LEDER [B].[B].[Zr]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zirconium boride
Smältpunkt 3000 °C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3178
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 112.84
Procent renhet 99.5%
Förpackning Plastflaska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.