Läs mer
Zirkoniumkarbid, 99,5 % (metallbas exklusive Hf), Hf< 200 ppm, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11388707
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11388707 50 g 50g
11378707 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11388707 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 035808.18
Request Bulk or Custom Format
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Zirkoniumkarbid som används kommersiellt i verktygskronor för skärande verktyg. Det används som slipmedel, i beklädnad, i cermets och glödtrådar. Den finner tillämpning vid beläggning av urandioxid- och toriumdioxidpartiklar av kärnbränsle såväl som i termo-fotovoltaiska radiatorer och fältsändarspetsar och matriser. Det är involverat i användningen som eldfast beläggning i kärnreaktorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12070-14-3
Molekylformel CZr
Molekylvikt (g/mol) 103.24
MDL-nummer MFCD00049640
InChI-nyckel MHMXYYDKIQTOHA-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn metanidylidynezirkoniumylium
LEDER [C-]#[Zr+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zirconium carbide
Smältpunkt 3540°C
Färg Grå
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas exklusive Hf), Hf< 200 ppm
UN-nummer UN3178
Löslighetsinformation Soluble in concentrated sulfuric acid,hydrofluoric acid and nitric acid. Insoluble in water.
Formel vikt 103.23
Procent renhet 99.5%
Odör Odorless
Densitet 6.73 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.