Läs mer
Zirkoniumkarbid, 99,5 % (metallbas exklusive Hf), Hf< 200 ppm, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7050192
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11388707
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035808.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Zirkoniumkarbid som används kommersiellt i verktygskronor för skärande verktyg. Det används som slipmedel, i beklädnad, i cermets och glödtrådar. Den finner tillämpning vid beläggning av urandioxid- och toriumdioxidpartiklar av kärnbränsle såväl som i termo-fotovoltaiska radiatorer och fältsändarspetsar och matriser. Det är involverat i användningen som eldfast beläggning i kärnreaktorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12070-14-3
Molekylformel CZr
Molekylvikt (g/mol) 103.24
MDL-nummer MFCD00049640
InChI-nyckel MHMXYYDKIQTOHA-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn metanidylidynezirkoniumylium
LEDER [C-]#[Zr+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zirconium carbide
Smältpunkt 3540°C
Färg Grå
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas exklusive Hf), Hf< 200 ppm
UN-nummer UN3178
Löslighetsinformation Soluble in concentrated sulfuric acid,hydrofluoric acid and nitric acid. Insoluble in water.
Formel vikt 103.23
Procent renhet 99.5%
Odör Odorless
Densitet 6.73 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.