Läs mer
Zirkoniumkarbonat, basiskt hydrat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11359338
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11359338 2 kg 2kg
11349338 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11359338 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043245.A3
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Zirkoniumkarbonat används vid tillverkning av färgtorkare, vattentäta pigment.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57219-64-4
Molekylformel CH2O7Zr2
Molekylvikt (g/mol) 308.47
MDL-nummer MFCD00172265
InChI-nyckel ACWOHNQUPJAZIT-UHFFFAOYSA-J
Synonym hydrogen carbonate; zirconium 4+, zirconium 4+ ion tetrabicarbonate, zirconium iv carbonatebasic
PubChem CID 22645944
IUPAC-namn [({[hydroxi(oxo)zirkonio]oxi}karbonyl)oxi]zirkoniumoylol
LEDER O[Zr](=O)OC(=O)O[Zr](O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zirconium carbonate
Namnnotering Basic hydrate
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 2 kg
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in hot concentrated acids.
Formel vikt 290.45 (Anhydrous)
Densitet 2.2 g/mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.