Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Zirkoniumskydd för degel
Produktkod. 15441427
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
35 mL
45 mL
55 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Beskrivning:
For 35884 crucible
For 35888 crucible
For 35905 crucible
For 35909 crucible
For 35930 crucible
For 35951 crucible
For 35968 crucible
For 36014 crucible
For 36035 crucible
For 36039 crucible
For 36054 crucible
For 36070 crucible
For 36083 crucible
For 36087 crucible
För 35926 degel
För 35947 degel
För 35972 degel
För 35997 degel
För 36058 degel
För 36097 degel
Förpackningsstorlek:
Varje
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15441427
Brand: Thermo Scientific Chemicals 036069.KT
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning För 35926 degel
Material Zirkonium
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Höjd (metrisk) Djup: 41 mm
Produkttyp Zirkoniumdegellock
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.