Läs mer
Thermo Scientific™ Zirkoniumdegel
Diameter (metrisk) Yttre:
39 mm
42 mm
47 mm
Höjd (metrisk):
33 mm
35 mm
36 mm
44 mm
Beskrivning:
Flanged Rim OD: 44 mm
Flanged Rim OD: 48 mm
Flanged Rim OD: 54 mm
Med SnapOn Ring; Ring/fälg OD: 48mm
SlideOn Ring OD: 48 mm
SlideOn Ring OD: 54 mm
SnapOn Ring OD: 44 mm
Snapon Ring OD: 50mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | SnapOn Ring OD: 44 mm |
| Material | Zirkonium |
| Diameter (metrisk) Yttre | 39 mm |
| Höjd (metrisk) | 33 mm |
| Produkttyp | Zirkoniumdegel |
| Diameter (metrisk) bas | 29mm |