Läs mer
Thermo Scientific™ Zirkoniumdegel
Produktkod. 15473595
Diameter (metrisk) Yttre:
39 mm
42 mm
47 mm
Höjd (metrisk):
33 mm
35 mm
36 mm
44 mm
Beskrivning:
Flänsad fälg ytterdiameter: 44 mm
Flänsad fälg ytterdiameter: 48 mm
Flänsad fälg ytterdiameter: 54 mm
Med SnapOn Ring; Ring/fälg OD: 48mm
SlideOn-ringens ytterdiameter: 48 mm
SlideOn-ringens ytterdiameter: 54 mm
Snap-on-ringens ytterdiameter: 50 mm
SnapOn-ringens ytterdiameter: 44 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15473595
Brand: Thermo Scientific™ 035945.KT
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Flänsad fälg ytterdiameter: 44 mm
Material Zirconium
Diameter (metrisk) Yttre 39 mm
Höjd (metrisk) 33 mm
Produkttyp Zirconium Crucible
Diameter (metrisk) bas 29mm