Läs mer
Zirkoniumdikloridoxidhydrat, 99,9% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4782246
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
Produktkod. 11354939
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 086108.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Zirkoniumdikloridoxid används som en prekursor för att framställa andra zirkoniumföreningar. Det används i sura färgämnen, pigmenttoner och antiperspiranter. Den kan användas som gummitillsats och fiberbehandlingsmedel. Det används också i färgtorkning, eldfasta material, keramik och glasyr.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15461-27-5
Molekylformel Cl2H16O9Zr
Molekylvikt (g/mol) 322.24
MDL-nummer MFCD00149898
InChI-nyckel SDFOCNSOSARAKC-UHFFFAOYSA-L
Synonym zirconyl chloride octahydrate, zirconium oxychloride octahydrate, zirconium chloride oxide octahydrate, dichlorooxozirconium octahydrate, zirconium, dichlorooxo-, octahydrate, zirconium, dichlorooxo-, octahydrate 8ci,9ci, cl2h16o9zr, dsstox_cid_29361, dsstox_rid_83477, dsstox_gsid_49402
PubChem CID 159678
LEDER O.Cl[Zr](Cl)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zirconium Dichloride Oxide
Smältpunkt 400°C (decomposition)
Fysisk form Lump
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 99.9%, metal basis
Löslighetsinformation Soluble in water and alcohol.
IUPAC-namn oxozirkonium;oktahydrat;dihydroklorid
Formel vikt 178.13 (Anhydrous)
Känslighet Hygroscopic
Densitet 1.91
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Zirconium dichloride oxide hydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Zirconyl chloride hydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.