Läs mer
Zirconium Dichloride Oxide Hydrate, 99.9985% (Metal Basis), Thermo Scientific™, Puratronic™
Produktkod. 11396148
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11396148 50 g 50g
11386148 10 g 10g
11306158 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11396148 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011135.18
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15461-27-5
Molekylformel Cl2OZr
Molekylvikt (g/mol) 178.12
MDL-nummer MFCD00149898
InChI-nyckel IPCAPQRVQMIMAN-UHFFFAOYSA-L
Synonym zirconyl chloride hydrate, zirconium dichloride oxide hydrate, zirconium, dichlorooxo-, monohydrate, zirconium oxychloride hydrate, cl2ozr.h2o, zirconium dichloride oxide hydrate, puratronic, zirconyl chloride hydrate trace metals basis
PubChem CID 16211499
LEDER Cl[Zr](Cl)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zirconium Dichloride Oxide Hydrate
Fysisk form Crystalline Aggregates
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 99.9985%, metal basis
Löslighetsinformation Soluble in cold water,methanol,diethyl ether and alcohol.Slightly soluble in hydrochloric acid. Insoluble in organic solvents.
IUPAC-namn oxozirconium;hydrate;dihydrochloride
Formel vikt 178.13 (Anhydrous)
Känslighet Hygroscopic