Läs mer
Zirconium Dichloride Oxide Hydrate, 99.9985% (Metal Basis), Thermo Scientific™, Puratronic™
Produktkod. p-4782245
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11386148
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011135.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15461-27-5
Molekylformel Cl2OZr
Molekylvikt (g/mol) 178.12
MDL-nummer MFCD00149898
InChI-nyckel IPCAPQRVQMIMAN-UHFFFAOYSA-L
Synonym zirconyl chloride hydrate, zirconium dichloride oxide hydrate, zirconium, dichlorooxo-, monohydrate, zirconium oxychloride hydrate, cl2ozr.h2o, zirconium dichloride oxide hydrate, puratronic, zirconyl chloride hydrate trace metals basis
PubChem CID 16211499
LEDER Cl[Zr](Cl)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zirconium Dichloride Oxide Hydrate
Fysisk form Crystalline Aggregates
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 99.9985%, metal basis
Löslighetsinformation Soluble in cold water,methanol,diethyl ether and alcohol.Slightly soluble in hydrochloric acid. Insoluble in organic solvents.
IUPAC-namn oxozirconium;hydrate;dihydrochloride
Formel vikt 178.13 (Anhydrous)
Känslighet Hygroscopic