Läs mer
Zirkoniumdinitratoxidhydrat, 99,9% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11319298
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11319298
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043224.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används som en prekursor vid framställning av Pb(Zr 0,50 Ti 0,50 )O 3 ferroelektriska tunna filmer och kiseldioxid- och aluminiumoxiddopad nanokristallin ceriumoxid/zirkoniumoxid. Det används också för att framställa katalysatorbärare av blandad oxid av ceriumoxid/zirkoniumoxid.
Zirkoniumdinitratoxidhydrat används som en prekursor vid framställning av Pb(Zr 0,50 Ti 0,50 )O 3 ferroelektriska tunna filmer och kiseldioxid- och aluminiumoxiddopad nanokristallin ceriumoxid/zirkoniumoxid. Det används också för att framställa katalysatorbärare av blandad oxid av ceriumoxid/zirkoniumoxid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14985-18-3
Molekylformel N2O7Zr
Molekylvikt (g/mol) 231.23
MDL-nummer MFCD00149896
InChI-nyckel JWBWFTANBHYHBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconium dinitrate oxide hydrate, zirconyl nitrate hydrate, zirconium iv dinitrate oxide hydrate, oxozirconiumbis ylium hydrate dinitrate, zirconium iv oxynitrate hydrate, zirconium dinitrate oxide hydrate, puratronic, zirconium iv oxynitrate hydrate, technical grade, zirconium iv oxynitrate hydrate trace metals basis
PubChem CID 16211674
LEDER [O-][N+](=O)O[Zr](=O)O[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zirconium dinitrate oxide hydrate
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN1477
Löslighetsinformation Soluble in alcohol.
IUPAC-namn (nitrooxi)(oxo)zirkoniumnitrat
Formel vikt 231.23 (anhydrous)
Procent renhet 99.9%
Förpackning Plastflaska
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Zirconium dinitrate oxide hydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Zirconyl nitrate hydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.