Läs mer
Zirconium dinitrate oxide hydrate, Puratronic™, 99.994% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7049122
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11372058
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012971.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Zirconium dintrate oxide hydrate is used to prepare CeO2-ZrO2 mixed oxide catalyst supports. It may be used as zirconium precursor in the preparation of Pb(Zr0.50Ti0.50)O3 ferroelectric thin films and Silica- and alumina-doped nanocrystalline ceria/zirconia (Ce0.5Zr0.5O2).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14985-18-3
Molekylformel N2O7Zr
Molekylvikt (g/mol) 231.23
MDL-nummer MFCD00149896
InChI-nyckel JWBWFTANBHYHBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconium dinitrate oxide hydrate, zirconyl nitrate hydrate, zirconium iv dinitrate oxide hydrate, oxozirconiumbis ylium hydrate dinitrate, zirconium iv oxynitrate hydrate, zirconium dinitrate oxide hydrate, puratronic, zirconium iv oxynitrate hydrate, technical grade, zirconium iv oxynitrate hydrate trace metals basis
PubChem CID 16211674
LEDER [O-][N+](=O)O[Zr](=O)O[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zirconium dinitrate oxide hydrate
Färg White
Fysisk form Powder
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (metals basis)
Linjär formel ZrO(NO3)2·xH2O
UN-nummer UN1477
Löslighetsinformation Soluble in alcohol
IUPAC-namn (nitrooxy)(oxo)zirconio nitrate
Formel vikt 231.23 (Anhydrous)
Procent renhet 99.994%
Kvalitet Puratronic