Läs mer
Zirconium Dioxide, 96-98%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10335820 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10335820 250 g Plastic powder jar 250g
1 options
Produktkod. 10335820 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer Z/1850/50
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kokpunkt 4300°C
Smältpunkt 2700°C
CAS 1314-23-4
Färg White
pH 3 to 4
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 250 g
Molekylformel O2Zr
MDL-nummer MFCD00011310 MFCD01868884
Synonym zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
InChI-nyckel MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=[Zr]=O
IUPAC-namn dioxozirconium
Molekylvikt (g/mol) 123.22
PubChem CID 62395
Formel vikt 123.22g/mol
Förpackning Plastic powder jar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Zirconium(IV) oxide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.