Läs mer
Zirkoniumfolie, 0,025 mm tjock, 99,9+% (metallbas)
Product Code. 11384698
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
25 x 25 mm
25 x 100 mm
25 x 500 mm
missing translation for 'unitSize'
25mm
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11384698 25 x 25 mm 25mm
11374698 25 x 100 mm Varje
11394698 25 x 500 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 11384698 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' 043049.FF
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7440-67-7 | Zr | 91,22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-67-7
Molekylformel Zr
Molekylvikt (g/mol) 91.22
MDL-nummer MFCD00011303 MFCD00148878
InChI-nyckel QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
IUPAC-namn zirkonium
LEDER [Zr]
Specifications
Kemiskt namn eller material Zirconium foil
Namnnotering 0.025mm (0.001 in.) thick
Kvantitet 25 x 25 mm
Odör Odorless
Vikt ≈0.1g/25x25mm
Form Foil
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Procent renhet ≥99.9%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.