Läs mer
Zirkoniumfolie, 0,20 mm (0,008 tum) tjock, glödgat, 99,8 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11499990
Change view
Kvantitet:
100 x 125 mm
125 x 500 mm
125 x 2000 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11499990 100 x 125 mm Varje
11400001 125 x 500 mm Varje
15466615 125 x 2000 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11499990 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044752.GI
 Begränsad artikel
I lager
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-67-7
Molekylformel Zr
Molekylvikt (g/mol) 91.22
MDL-nummer MFCD00011303 MFCD00148878
InChI-nyckel QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
IUPAC-namn zirkonium
LEDER [Zr]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zirconium foil
Namnnotering 0,20 mm tjock, glödnad, Temper: mjuk
Kvantitet 100 x 125 mm
Odör Luktfritt
Vikt ≈20,3g/100x125mm
Form Florett
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Procent renhet 99.8%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.