Läs mer
Zirkoniumfolie, 0,25 mm (0,01 tum) tjock, glödgad, 99,8 % (metallbas exklusive Hf), Hf nominell 2 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15464735
Change view
Kvantitet:
100 x 125 mm
125 x 500 mm
125 x 2000 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15464735 125 x 2000 mm Varje
11375799 100 x 125 mm Varje
11300759 125 x 500 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15464735 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010591.IB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Form: Ca.20,6g/100 x 125mm, Temperation: mjuk
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-67-7
Molekylformel Zr
Molekylvikt (g/mol) 91.22
MDL-nummer MFCD00011303 MFCD00148878
InChI-nyckel QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
IUPAC-namn zirkonium
LEDER [Zr]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zirconium
Färg Grå till silver
Namnnotering Glödgade
Utseende Grå till silverfolie
Kvantitet 125 x 2000 mm
Odör Luktfritt
Analysprocentintervall 99,8 % (Metallbasen exklusive Hf)
Form Florett
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.