Läs mer
Zirkoniumfolie, 1,0 mm (0,039 tum) tjock, glödgat, 99,2 % (metallbas exklusive Hf), Hf 4,5 % max, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7048454
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
100 x 500 mm
missing translation for 'unitSize'
Varje
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 11365799
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 010590.FI
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-67-7
Molekylformel Zr
Molekylvikt (g/mol) 91.22
MDL-nummer MFCD00011303 MFCD00148878
InChI-nyckel QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
IUPAC-namn zirkonium
LEDER [Zr]
Specifications
Kemiskt namn eller material Zirconium foil
Namnnotering 1.0mm (0.039 in.) thick, Annealed, Temper: soft
Kvantitet 50 x 50 mm
Odör Odorless
Vikt ≈16.3g/50x50mm
Form Foil
Anteckningar om analysprocent (metallbas exklusive Hf), Hf 4,5 % max.
Procent renhet 99.2%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.