Läs mer
Zirkonium(IV) 2,4-pentandionat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11377677
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11377677 50 g 50g
11367677 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11377677 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014065.18
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Zirkonium(IV) 2,4-pentandionat används som tvärbindningsmedel för syrehaltiga polymerer. Den används som en katalysator i organisk syntes för nitrering av o-nitrotoluen med användning av en dikvävepentoxid för att få 2,4-dinitrotoluener och 2,6-dinitrotoluener.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17501-44-9
Molekylformel C20H28O8Zr
Molekylvikt (g/mol) 487.66
MDL-nummer MFCD00000036
InChI-nyckel DFPGFWYWSAYLCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxypent-3-en-2-one; zirconium
PubChem CID 50912253
IUPAC-namn 4-hydroxipent-3-en-2-on;zirkonium
LEDER [Zr+4].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zirconium(IV) 2,4-pentanedionate
Smältpunkt 191 °C till 195 °C
Färg Vitt
Odör Svag
Kvantitet 50 g
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 487.66
Fysisk form Kristaller
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.