Läs mer
Zirkonium(IV)2-etylhexanoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11363548
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11363548 25 g 25g
11373548 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11363548 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039174.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Zirkonium(IV) 2-etylhexanoat används som en metallorganisk prekursor av zirkonium för lösningsavsättning och kemisk ångavsättning av tunna filmer som innehåller zirkonium, särskilt tunna filmer av zirkoniumoxid. Den används också som yttriumoxidstabiliserade zirkoniumoxidfilmer för bränsleceller med fast oxid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2233-42-3
Molekylformel C32H60O8Zr
Molekylvikt (g/mol) 664.048
MDL-nummer MFCD00072684
InChI-nyckel OFYFURKXMHQOGG-UHFFFAOYSA-J
Synonym zirconium tetra 2-ethylhexanoate, zirconium 2-ethylhexanoate, 2-ethylhexanoate; zirconium 4+, zirconium iv 2-ethylhexanoate, acmc-1cfv3, zirconium octoate, 2-ethylhexanoate; zirconium +4 cation, zirconium iv 2-ethylhexanoate 25g, tetrakis 2-ethylhexanoic acid zirconium iv salt, zirconium 4+ tetrakis 2-ethylhexanoate
PubChem CID 6451377
IUPAC-namn 2-etylhexanoat;zirkonium(4+)
LEDER CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Zr+4]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zirconium(IV) 2-ethylhexanoate
Färg Bärnsten
Flampunkt >93 °C (199 °F)
Kvantitet 25 g
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 664.04
Procent renhet 97%
Fysisk form Viskös vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.