missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Zirconium(IV) Acetylacetonate, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 17501-44-9 |
| Smältpunkt | 189°C to 192°C |
| MDL-nummer | MFCD00000036 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | Zirconium(IV) acetylacetonate, Tetrakis(2,4-pentanedionato)zirconium(IV), Tetrakis(acetylacetonato)zirconium(IV), Zirconium(IV) acetylacetonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 487.66 |
| Kvalitet | Research |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?