Läs mer
Zirkonium(IV)bromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4782250
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11324949
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 086139.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Zirkonium(IV)bromid används som utgångsmaterial vid syntes av zirkoniumhydridkomplex såväl som unika klusterföreningar. Det används också som en biokemikalie för proteomikforskning och som en kemisk och organisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13777-25-8
Molekylformel Br4Zr
Molekylvikt (g/mol) 410.84
MDL-nummer MFCD00049637
InChI-nyckel LSWWNKUULMMMIL-UHFFFAOYSA-J
Synonym zirconium tetrabromide, zrbr4, zirconium iv bromide, zirconium bromide zrbr4 , t-4, zirconium bromide zrbr4, zirconium bromide zrbr4 8ci 9ci, zirconium iv bromide, anhydrous trace metals basis
PubChem CID 83727
IUPAC-namn tetrabromzirkonium
LEDER [Br-].[Br-].[Br-].[Br-].[Zr+4]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zirconium(IV) Bromide
Smältpunkt 450° (15 atm)
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 99%
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 410.86
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 4.201
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.