Läs mer
Zirkonium(IV)klorid, 98 %, vattenfritt
Produktkod. 10114980 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10114980 5 g Glasflaska 5g
10308680 100 g Glasflaska -
10318680 500 g Glasflaska 500g
13418458 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10114980 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 206410050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Add to basket
CAS: 10026-11-6 | Cl4Zr | 233,03 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10026-11-6
Molekylformel Cl4Zr
Molekylvikt (g/mol) 233.03
MDL-nummer MFCD00011306
Synonym Zirconium tetrachloride
Specifications
Kemiskt namn eller material Zirconium(IV) chloride
Smältpunkt 437,0 °C
Namnnotering 98%
Färg Vitt
Fysisk form Fint pulver
Kvantitet 5 g
Förpackning Glasflaska
Analysprocentintervall 98%
Densitet 2.8
Linjär formel ZrCl4
Beilstein 01,1295
Fieser 13,16
Merck Index 15,10374
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: reagerar. Andra lösligheter: bildandet av HCL och zro2, lösliga i alkohol och eter
Formel vikt 233.03
Procent renhet 98%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Zirconium(IV) chloride, anhydrous
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Hazard Statement
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH071-Frätande på luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.