Läs mer
Zirkonium(IV)klorid, reaktorkvalitet, 99,5+% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11396458
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
10g
2kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11396458 2 kg 2kg
11326468 10 g 10g
11306468 100 g 100g
11316468 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11396458 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012104.A3
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Zirkoniumtetraklorid används vanligtvis som en Lewis syrakatalysator i många organiska syntesreaktioner. Det är en viktig källa för organometalliska komplex av zirkonium. Det praktiseras inom många områden som kärnkraftsindustri, metallindustri, fotografi, glas och keramisk industri.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10026-11-6
Molekylformel ZrCl4
MDL-nummer MFCD00011306
Synonym Zirconium tetrachloride
Specifications
Kemiskt namn eller material Zirconium(IV) chloride
Smältpunkt 331° (sublimation)
Fysisk form Pulver
Kvantitet 2 kg
Analysprocentintervall >99.5% (metals basis)
Löslighetsinformation Soluble in alcohol,ether,hydrochloric acid.
Formel vikt 233.03
Kvalitet Reaktor
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 2.803
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.