missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Zirconium(IV) chloride, Sigma-Aldrich™
Beskrivning
Zirconium(IV) chloride is a Lewis acid catalyst, widely used in organic synthesis for the preparation of useful key intermediates. Since it is a stable and environmentally friendly catalyst used in various chemical reactions such as carbon-carbon bond formation reactions, reduction reactions, protection, and deprotection reactions.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zirconium(IV) chloride |
| Smältpunkt | 437°C |
| CAS | 10026-11-6 |
| Kvantitet | 5 kg |
| Densitet | 2.80 g/cm³ at 15°C |
| Synonym | Zirconium(IV) chloride, Zirconium tetrachloride, Zirconium(IV) chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 233.04 |
| Kvalitet | Not Available |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?