Läs mer
Zirconium(IV) ethoxide, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11363497
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11363497 10 g 10g
11373497 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11363497 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 018859.09
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Zirconium(IV) ethoxide is used as precursor for the synthesis of olefin-functionalized zirconium-containing monomers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18267-08-8
Molekylformel C2H5OZr
Molekylvikt (g/mol) 136.28
MDL-nummer MFCD00015654,MFCD00015654
InChI-nyckel VCYRFVPNTBNCLW-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconium iv ethoxide
PubChem CID 122130910
LEDER [Zr+4].CC[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zirconium(IV) ethoxide
Smältpunkt 171°C to 173°C
Kokpunkt 235°C (5 mmHg)
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3181
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Reacts with water.
IUPAC-namn zirconium(4+) ethanolate
Formel vikt 271.47
Procent renhet 99%
Fysisk form Crystalline