Läs mer
Zirkonium(IV)fluorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7080354
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
Produktkod. 11394939
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 086112.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Zirkonium(IV)fluorid används som zirkoniumkälla i syrekänsliga applikationer som metallproduktion. Tillsammans med uransalt kan zirkoniumfluorid vara en komponent i bränslekylvätskan i smältsaltreaktorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-64-4
Molekylformel F4Zr
MDL-nummer MFCD00011307
Synonym Zirconium tetrafluoride
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zirconium (IV) fluoride
Smältpunkt 600°C (sublimation)
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Linjär formel ZrF4
UN-nummer UN3260
Merck Index 14,10175
Löslighetsinformation Slightly soluble in water; Soluble in hydrofluoric acid
Formel vikt 167.21
Procent renhet 98%
Brytningsindex 1.59
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 4.43 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.