Läs mer
Zirkonium(IV)fluorid, 99,9% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11368288
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11368288 25 g 25g
11358288 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11368288 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 039489.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Add to basket
Den används som zirkoniumkälla i syrekänsliga tillämpningar, t.ex. metallproduktion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7783-64-4
MDL-nummer MFCD00011307
Specifications
Kemiskt namn eller material Zirconium(IV) fluoride
Smältpunkt 600 °C (sublimering)
Färg Vitt
Fysisk form Sintrerade bitar
Kvantitet 25 g
Brytningsindex 1.59
Känslighet Känslig för fukt
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Densitet 4.43 g/mL
Linjär formel ZrF4
UN-nummer UN3260
Merck Index 14,10175
Löslighetsinformation Löslig i vatten (13,2 g/L @ 20 °C)
Formel vikt 167.21
Procent renhet 99.9%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.