Läs mer
Zirkonium(IV)fluorid, 99,9% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7050798
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11358288
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039489.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Den används som zirkoniumkälla i syrekänsliga tillämpningar, t.ex. metallproduktion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-64-4
MDL-nummer MFCD00011307
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zirconium(IV) fluoride
Smältpunkt 600°C (sublimation)
Färg Vitt
Fysisk form Pieces
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel ZrF4
UN-nummer UN3260
Merck Index 14,10175
Formel vikt 167.21
Procent renhet 99.9%
Brytningsindex 1.59
Känslighet Moisture Sensitive
Densitet 4.43g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.