Läs mer
Zirkonium(IV)fluorid, lågt hafnium, 99 %, Hf< 0,1 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11397237
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11397237 100 g 100g
11307247 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11397237 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011542.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Zirkoniumfluorid används som zirkoniumkälla i syrekänsliga applikationer som metallproduktion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-64-4
MDL-nummer MFCD00011307
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zirconium(IV) fluoride
Smältpunkt 600 °C (sublimering)
Namnnotering Lågt Hafnium
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Brytningsindex 1.59
Känslighet Känslig för fukt
Densitet 4.43 g/mL
Linjär formel ZrF4
UN-nummer UN3260
Merck Index 14,10175
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 167.21
Procent renhet 99%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Hf <0.1%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.