Läs mer
Zirkonium(IV)isopropoxidisopropanolkomplex, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11304949
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11304949 10 g 10g
11314949 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11304949 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 086118.09
Request Bulk or Custom Format
Zirkonium(IV)isopropoxidisopropanol är en lämplig prekursor för syntes av olefinfunktionaliserade zirkoniuminnehållande monomerer. Det används vid tillverkning av hybridzirkoniumhaltiga polymerer. Det används också som en källa för zirkoniumoxid, ett välkänt material med hög mekanisk hållfasthet, kemisk hållbarhet och alkalibeständighet. Det används också för kemiskt skydd av metallsubstrat från syror.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14717-56-7
Molekylformel C15H36O5Zr
Molekylvikt (g/mol) 387.67
MDL-nummer MFCD00075157,MFCD00078045
InChI-nyckel NIJDLRJGRCHJDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropanoltetrakis isopropanolato zirconium
PubChem CID 131848446
IUPAC-namn propan-2-ol; propan-2-olat; zirkonium(4+)
LEDER [Zr+4].CC(C)O.CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-]
Specifikationer
Kokpunkt (decomposition)
Kemiskt namn eller material Zirconium (IV) isopropoxide isopropanol complex
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3181
Löslighetsinformation Soluble in hot isopropanol,warm hexane and toluene; Tends to precipitate over time.
Formel vikt 387.67
Känslighet Moisture sensitive
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.