Läs mer
Zirkonium(IV) n-propoxid, 70 % vikt/vikt i n-propanol, förpackad under argon i återförslutningsbar ChemSeal™ flaskor, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11410031
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11410031 50 g 50g
11420031 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11410031 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044770.18
 Begränsad artikel
I lager
Zirkonium(IV)-n-propoxid används som prekursor för framställning av zirkoniumoxid. Det används som kopplingsmedel och petrokemisk tillsats.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Förpackad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23519-77-9
Molekylformel C12H28O4Zr
Molekylvikt (g/mol) 327.58
MDL-nummer MFCD00015307
InChI-nyckel XPGAWFIWCWKDDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconium iv tetrapropoxide, zirconium iv propoxide, unii-a7z4n4e80x, 1-propanol, zirconium 4+ salt, zirconium propoxide, zirconium n-propoxide, 1-propanol, zirconium 4+ salt 4:1, zirconium iv propoxide solution, zirconium tetrapropanolate, propyl alcohol, zirconium 4+ salt
PubChem CID 90139
IUPAC-namn propan-1-olat;zirkonium(4+)
LEDER CCCO[Zr](OCCC)(OCCC)OCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zirconium (IV) n-propoxide
Densitet 1.044 g/mL
Flampunkt 28°C (83°F)
Förpackning ChemSeal™ flaskor
Brytningsindex 1.451
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN1993
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Not miscible in water.
Formel vikt 327.56
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 70% w/w in n-propanol
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Zirconium(IV) n-propoxide, 70% w/w in n-propanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Zirconium(IV) n-propoxide, n-propanol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.