Läs mer
Zirkonium(IV) n-propoxid, 70 % vikt/vikt i n-propanol, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11382598
Change view
Kvantitet:
50 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11382598 2 kg 2kg
11362598 50 g 50g
11372598 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11382598 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 022989.A3
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Zirkonium(IV)-n-propoxid används som prekursor vid framställning av zirkoniumoxid. Det används också för att studera de termofysiska egenskaperna som termisk ledningsförmåga och termisk effusivitet hos hybridfilmer och därigenom justera filmernas optiska egenskaper.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23519-77-9
Molekylformel C12H28O4Zr
Molekylvikt (g/mol) 327.58
MDL-nummer MFCD00015307
InChI-nyckel XPGAWFIWCWKDDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconium iv tetrapropoxide, zirconium iv propoxide, unii-a7z4n4e80x, 1-propanol, zirconium 4+ salt, zirconium propoxide, zirconium n-propoxide, 1-propanol, zirconium 4+ salt 4:1, zirconium iv propoxide solution, zirconium tetrapropanolate, propyl alcohol, zirconium 4+ salt
PubChem CID 90139
LEDER CCCO[Zr](OCCC)(OCCC)OCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zirconium(IV) n-propoxide
Fysisk form Vätska
Kvantitet 2 kg
UN-nummer UN1993
Flampunkt 28 °C (83 °F)
Löslighetsinformation Hydrolyserar i vattenInte blandas med vatten.
IUPAC-namn propan-1-olat;zirkonium(4+)
Formel vikt 327.56
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 70% w/w in n-propanol
Brytningsindex 1.451
Känslighet Känslig för fukt
Densitet 1.044 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.