Läs mer
Zirkonium(IV)oxid 2-etylhexanoat, i mineralsprit (≈ 6 % Zr), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11378338
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11378338 500 g 500g
11388338 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11378338 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039543.36
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22464-99-9
Molekylformel C8H16O2Zr
Molekylvikt (g/mol) 235.438
MDL-nummer MFCD00072684
InChI-nyckel HBHXRPHNNKAWQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconium 2-ethylhexanoate
PubChem CID 73555628
IUPAC-namn 2-etylhexansyra;zirkonium
LEDER CCCCC(CC)C(=O)O.[Zr]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zirconium(IV) oxide 2-ethylhexanoate
Namnnotering In mineral spirits
Flampunkt 40°C (104°F)
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN1268
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) ≈6% Zr
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.