Läs mer
Zirconium(IV) oxide, 20% in H2O, colloidal dispersion, Thermo Scientific™
Produktkod. p-4904583
Kvantitet:
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11347527
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012732.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1314-23-4
Molekylformel O2Zr
Molekylvikt (g/mol) 123.22
MDL-nummer MFCD00011310 MFCD01868884
InChI-nyckel MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
PubChem CID 62395
IUPAC-namn dioxozirconium
LEDER O=[Zr]=O
Specifikationer
Namnnotering colloidal dispersion
Färg White
Fysisk form Particles in Liquid
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 20% in H2O
Löslighetsinformation It is soluble in HF,and hot H2SO4. It is insoluble in water.
Formel vikt 123.22
Odör Recognizable
Densitet 1.26