Läs mer
Zirkonium(IV)oxid, 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-40919 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
Produktkod. 10695262
Brand: Thermo Scientific Acros 190522500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1314-23-4
Molekylformel O2Zr
Molekylvikt (g/mol) 123.22
MDL-nummer MFCD00011310 MFCD01868884
InChI-nyckel MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
PubChem CID 62395
IUPAC-namn dioxozirkonium
LEDER O=[Zr]=O
Specifikationer
Kokpunkt 4300.0°C
Kemiskt namn eller material Zirconium(IV) oxide
Smältpunkt 2700.0°C
Namnnotering 98.5%
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 g
Analysprocentintervall 98% min. (ZrO2+ HfO2)
Linjär formel ZrO2
Merck Index 15, 10380
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble <1mg/l (20°C). Other solubilities: slightly soluble in hcl and hno3, slowly soluble in hf, disolves on heating with a mixt of 2 parts, h2so4 and 1 part h2o
Formel vikt 123.22
Procent renhet 98.5%
Förpackning Glasflaska
Densitet 5.6, 5.6000g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.