Läs mer
Zirkonium(IV)oxid, 99,7 % (metallbas exklusive Hf), Hf< 75 ppm, Thermo Scientific Chemicals
Description
Zirkonium(IV)oxid används som tillsats vid framställning av piezoelektriska kristaller, i högfrekventa induktionsspolar och i keramiska glasyrer. Den finner applicering som fast elektrolyt i elektrokroma apparater och prekursor till det elektrokeramiska blyzirkonattitanatet (PZT), som isolator i transistorer, som en termisk barriärbeläggning i jet- och dieselmotorer och som diamantsimulator i smycken. Det används i syresensorer, bränslecellsmembran och i ortopediska implantat av höftleder. Den är belagd på kiselgelytan och har visat sig användas vid extraktion av krom från vattenlösningar vid ett pH på cirka 3.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kokpunkt | ∼5000 °C |
| Kemiskt namn eller material | Zirconium(IV) oxide |
| Smältpunkt | ∼2700 °C |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 50 g |
| Anteckningar om analysprocent | (metallbas exklusive Hf), Hf< 75 ppm |
| Merck Index | 14,10180 |
| Löslighetsinformation | Löslig i alkoholer, fluorväte och het svavelsyra. Olöslig i vatten. |
| Formel vikt | 123.22 |
| Procent renhet | 99.7% |
| Show More |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.