Läs mer
Zirkonium(IV)oxid, 99,7 % (metallbas exklusive Hf), Hf< 75 ppm, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11333408
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11333408 250 g 250g
11323408 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11333408 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036319.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
För vakuumdeponering
För vakuumdeponering. Råvara för syntesen. Används som tillsats av specialglas, keramik. Den används också som detektor för alfastrålar, vilket gör den självlysande. Som vakuumbeläggning. Piezoelektrisk keramik inkluderar filter, högtalare, akustiska ultraljudsdetektorer under vatten och så vidare. Stabiliserad oxid För eldfasta ugnsfoder och i deglar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1314-23-4
Molekylformel O2Zr
Molekylvikt (g/mol) 123.22
MDL-nummer MFCD00011310 MFCD01868884
InChI-nyckel MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
PubChem CID 62395
IUPAC-namn dioxozirkonium
LEDER O=[Zr]=O
Specifikationer
Kokpunkt ca 5000 °C
Kemiskt namn eller material Zirconium(IV) oxide
Smältpunkt ∽2700 °C
Namnnotering Hf < 75ppm
Färg Vitt
Fysisk form Sintrad klump
Kvantitet 250 g
Odör Luktfritt
Analysprocentintervall 99,7 % metallbas exklusive Hf
Densitet 5.89
Löslighetsinformation Olöslig i vatten. Löslig i het och koncentrerad fluorvätesyra och svavelsyra. Löses upp vid uppvärmning i en blandning av 2 delar H2SO4 och 1 del vatten.
Formel vikt 123.22
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.