Läs mer
Zirkonium(IV)oxid, kalciumstabiliserad, 99,4 % (metallbas exklusive Hf), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11348418
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11348418 50 g 50g
11358418 250 g 250g
11368418 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11348418 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040452.18
 Begränsad artikel
I lager
Den huvudsakliga användningen av zirkoniumoxid är vid tillverkning av keramik. Zirkoniumdioxid används också som den fasta elektrolyten i elektrokroma apparater som skyddande beläggning på partiklar av titandioxidpigment, som ett eldfast material, i isolering, slipmedel och emaljer.
Den huvudsakliga användningen av zirkoniumoxid är vid tillverkning av keramik. Zirkoniumdioxid används också som den fasta elektrolyten i elektrokroma apparater som skyddande beläggning på partiklar av titandioxidpigment, som ett eldfast material, i isolering, slipmedel och emaljer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1314-23-4
Molekylformel O2Zr
Molekylvikt (g/mol) 123.22
MDL-nummer MFCD00011310 MFCD01868884
InChI-nyckel MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
PubChem CID 62395
IUPAC-namn dioxozirkonium
LEDER O=[Zr]=O
Specifikationer
Kokpunkt ≈5000°C
Kemiskt namn eller material Zirconium(IV) oxide
Smältpunkt ∽2700°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Löslighetsinformation Insoluble in water. soluble in HF,and hot Sulphuric acid.
Formel vikt 123.22
Procent renhet 99.4%
Förpackning Plastflaska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.