Läs mer
Zirkonium(IV)oxid, Puratronic™ , 99,978 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11396158
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11396158 100 g 100g
11306168 25 g 25g
11386158 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11396158 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011141.22
Request Bulk or Custom Format
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Zirkonium(IV)oxid används som tillsats vid framställning av piezoelektriska kristaller, i högfrekventa induktionsspolar och i keramiska glasyrer. Den finner applicering som en fast elektrolyt i elektrokroma enheter och prekursor till det elektrokeramiska blyzirkonattitanatet (PZT), som en isolator i transistorer, som en termisk barriärbeläggning i jet- och dieselmotorer och som en diamantsimulant i smycken. Det används i syresensorer, bränslecellsmembran och i ortopediska implantat av höftleder. Den är belagd på kiselgelytan och har visat sig användas vid extraktion av krom från vattenlösningar vid ett pH på cirka 3.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1314-23-4
Molekylformel O2Zr
Molekylvikt (g/mol) 123.22
MDL-nummer MFCD00011310 MFCD01868884
InChI-nyckel MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
PubChem CID 62395
IUPAC-namn dioxozirkonium
LEDER O=[Zr]=O
Specifikationer
Kokpunkt ∼5000°C
Kemiskt namn eller material Zirconium(IV) oxide
Smältpunkt ∼2700°C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel ZrO2
Merck Index 14,10180
Löslighetsinformation Soluble in alcohols,hydrofluoric and hot sulfuric acid. Insoluble in water.
Formel vikt 123.22
Procent renhet 99.978%
Kvalitet Puratronic
Odör Odorless
Densitet 5.89 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.