Läs mer
Zirconium(IV) oxide, titania stablized, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7059673
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15482157
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045126.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1314-23-4
Molekylformel O2Zr
Molekylvikt (g/mol) 123.22
MDL-nummer MFCD00011310 MFCD01868884
InChI-nyckel MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
PubChem CID 62395
IUPAC-namn dioxozirconium
LEDER O=[Zr]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zirconium (IV) oxide
Smältpunkt ∼2500°C
Namnnotering Titania stablized
Färg Black
Fysisk form Tablets
Kvantitet 5 g
Merck Index 14,10180
Odör Odorless
Densitet 5.4 g/mL