Läs mer
Zirkonium(IV)oxid, yttriumoxidstabiliserad, 99,95 % (metallbas exklusive Hf), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15437005
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15437005 500 g 500g
15427005 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Catalog No. 15437005 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 045562.36
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Zirkonium(IV)oxid används som tillsats vid framställning av piezoelektriska kristaller, i högfrekventa induktionsspolar och i keramiska glasyrer. Den finner applicering som fast elektrolyt i elektrokroma apparater och prekursor till det elektrokeramiska blyzirkonattitanatet (PZT), som isolator i transistorer, som en termisk barriärbeläggning i jet- och dieselmotorer och som diamantsimulator i smycken. Det används i syresensorer, bränslecellsmembran och i ortopediska implantat av höftleder. Den är belagd på kiselgelytan och har visat sig användas vid extraktion av krom från vattenlösningar vid ett pH på cirka 3.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-23-4
Molekylformel O2Zr
Molekylvikt (g/mol) 123.22
MDL-nummer MFCD00011310 MFCD01868884
InChI-nyckel MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
PubChem CID 62395
IUPAC-namn dioxozirkonium
LEDER O=[Zr]=O
Spezifikation
Kokpunkt ∼5000 °C
Kemiskt namn eller material Zirconium (IV) oxide
Smältpunkt ∼2700 °C
Namnnotering Yttria stabiliserad
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas exklusive Hf)
Merck Index 14,10180
Löslighetsinformation Olöslig i vatten. Löslig i svavelsyra och fluorväte.
Procent renhet 99.95%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) ZrO2 + 8% Y2O3
Odör Luktfritt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.