Läs mer
Zirkonium(IV)oxid, yttriumoxidstabiliserad, 99,95 % (metallbas exklusive Hf), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7059886
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15427005
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045562.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Zirkonium(IV)oxid används som tillsats vid framställning av piezoelektriska kristaller, i högfrekventa induktionsspolar och i keramiska glasyrer. Den finner applicering som fast elektrolyt i elektrokroma apparater och prekursor till det elektrokeramiska blyzirkonattitanatet (PZT), som isolator i transistorer, som en termisk barriärbeläggning i jet- och dieselmotorer och som diamantsimulator i smycken. Det används i syresensorer, bränslecellsmembran och i ortopediska implantat av höftleder. Den är belagd på kiselgelytan och har visat sig användas vid extraktion av krom från vattenlösningar vid ett pH på cirka 3.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1314-23-4
Molekylformel O2Zr
Molekylvikt (g/mol) 123.22
MDL-nummer MFCD00011310 MFCD01868884
InChI-nyckel MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
PubChem CID 62395
IUPAC-namn dioxozirconium
LEDER O=[Zr]=O
Specifikationer
Kokpunkt ∼5000°C
Kemiskt namn eller material Zirconium (IV) oxide
Smältpunkt ∼2700°C
Namnnotering Yttria stabilized
Färg White
Fysisk form Powder
Kvantitet 100 g
Anteckningar om analysprocent (metals basis excluding Hf)
Merck Index 14,10180
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in sulfuric acid and hydrofluoric acid.
Procent renhet 99.95%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) ZrO2 + 8% Y2O3
Odör Odorless
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.