Läs mer
Zirkonium(IV)oxid, yttriumoxidstabiliserad, 99% (metallbas exklusive Hf), Hf 4% max, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4782253
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11353338
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036272.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Stabiliserad med 1,3% yttrium
Istället för kalk för syreväteljuset. Som organisk mellanprodukt och i farmaceutiska tillämpningar. Används som råvara för organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1314-23-4
Molekylformel O2Zr
Molekylvikt (g/mol) 123.22
MDL-nummer MFCD00011310 MFCD01868884
InChI-nyckel MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
PubChem CID 62395
IUPAC-namn dioxozirkonium
LEDER O=[Zr]=O
Specifikationer
Kokpunkt ca 5000°C
Kemiskt namn eller material Zirconium(IV) Oxide
Smältpunkt ∽2700°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99%, metal basis excluding Hf
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in hot and concentrated hydrofluoric acid and sulfuric acid.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.