Läs mer
Zirkonium(IV)propoxid, ca. 70%, lösning i 1-propanol, AcroSeal™
Produktkod. 10356694 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
800 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10356694 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
10694175 800 mL AcroSeal™ Glasflaska 800ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10356694 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 427931000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    525.24 SEK
    471.65 SEK / 100ml
    Save 53.59 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 23519-77-9 | C12H28O4Zr | 327,58 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23519-77-9 , 71-23-8
Molekylformel C12H28O4Zr
Molekylvikt (g/mol) 327.58
MDL-nummer MFCD00015307
InChI-nyckel XPGAWFIWCWKDDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconium iv tetrapropoxide, zirconium iv propoxide, unii-a7z4n4e80x, 1-propanol, zirconium 4+ salt, zirconium propoxide, zirconium n-propoxide, 1-propanol, zirconium 4+ salt 4:1, zirconium iv propoxide solution, zirconium tetrapropanolate, propyl alcohol, zirconium 4+ salt
PubChem CID 90139
LEDER CCCO[Zr](OCCC)(OCCC)OCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zirconium(IV) propoxide
Namnnotering ca 70 %
Färg Bärnsten till färglös
Densitet 1.0440g/mL, 1.044
Flampunkt 23 °C
Analysprocentintervall 27,0 till 29 % (ZrO2)
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Linjär formel Zr(OCH2CH2CH3)4
Kvantitet 100 mL
IUPAC-namn zirkonium(4+) tetrakis(propan-1-olat)
Formel vikt 327.57
Procent renhet ca 70 %
Fysisk form Något trögflytande vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Zirconium(IV) propoxide, solution in propanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.