Läs mer
Zirkonium(IV)sulfattetrahydrat, 98+% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11369457
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11369457 100 g 100g
11349457 500 g 500g
11359457 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11369457 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041041.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Katalysatorstöd
Katalysatorstöd. Zirkoniumdisulfattetrahydrat används i organisk syntes. Det används också för garvning av vitt läder. Vidare används det som katalysatorstöd för att fälla ut proteiner och aminosyror. Det är också användbart vid kemisk analys. Det spelar en viktig roll som tillsats för smörjmedel och som pigmentstabilisator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7446-31-3
Molekylformel H8O12S2Zr
Molekylvikt (g/mol) 355.40
MDL-nummer MFCD00149267
InChI-nyckel NLOQZPHAWQDLQW-UHFFFAOYSA-J
Synonym zirconium sulfate tetrahydrate, unii-os8l03qu95, sulfuric acid, zirconium 4+ salt 2:1 , tetrahydrate, zirconium iv sulfate tetrahydrate, zirconiumsulfatetetrahydrate, 2so4.zr.4h2o, ksc498a6d, zirconium 4+ tetrahydrate disulfate, zirconium 4+ ion tetrahydrate disulfate
PubChem CID 23219663
IUPAC-namn zirkonium(4+);disulfat;tetrahydrat
LEDER O.O.O.O.[Zr+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zirconium(IV) sulfate tetrahydrate
Färg Vitt
Kvantitet 100 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Merck Index 14,10182
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 355,40 (283,34 vattenfri)
Procent renhet ≥98%
Densitet 3.22 g/mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Zirconium(IV) sulfate tetrahydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Zirconium sulfate tetrahydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.