Läs mer
Zirkonium(IV)sulfattetrahydrat, 99,99 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11354898
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11354898 25 g 25g
11364898 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11354898 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043194.14
Request Bulk or Custom Format
Används i katalysatorer, utfällning av aminosyror och proteiner och garvning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7446-31-3
Molekylformel H8O12S2Zr
Molekylvikt (g/mol) 355.40
MDL-nummer MFCD00149267
InChI-nyckel NLOQZPHAWQDLQW-UHFFFAOYSA-J
Synonym zirconium sulfate tetrahydrate, unii-os8l03qu95, sulfuric acid, zirconium 4+ salt 2:1 , tetrahydrate, zirconium iv sulfate tetrahydrate, zirconiumsulfatetetrahydrate, 2so4.zr.4h2o, ksc498a6d, zirconium 4+ tetrahydrate disulfate, zirconium 4+ ion tetrahydrate disulfate
PubChem CID 23219663
IUPAC-namn zirkonium(4+);disulfat;tetrahydrat
LEDER O.O.O.O.[Zr+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zirconium (IV) sulfate tetrahydrate
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Merck Index 14,10182
Löslighetsinformation Soluble in water (525g/L).
Formel vikt 355.40 (283.34 Anhydrous)
Procent renhet 99.99%
Densitet 3.22 g/mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.