Läs mer
Zirkonium(IV) tert-butoxid, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11389198
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11389198 25 g 25g
11399198 1 g 1g
11309208 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11389198 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042583.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2081-12-1
Molekylformel C16H40O4Zr
Molekylvikt (g/mol) 387.72
MDL-nummer MFCD00075085
InChI-nyckel WRMYASGYMABHCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconium iv tert-butoxide, 2-methylpropan-2-ol; zirconium
PubChem CID 25203936
IUPAC-namn 2-metylpropan-2-ol;zirkonium
LEDER CC(C)(C)O.CC(C)(C)O.CC(C)(C)O.CC(C)(C)O.[Zr]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zirconium (IV) tert-butoxide
Färg Gult
Densitet 0.985 g/mL
Kokpunkt 90°C (5 mmHg)
Flampunkt 85°C (185°F)
Linjär formel Zr[OC(CH3)3]4
Kvantitet 25 g
Beilstein 3681870
Känslighet Light and moisture sensitive
Formel vikt 383.68
Procent renhet ≥97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.