Läs mer
Zirkonium(IV)-tert-butoxid, 99,99 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11328348
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11328348 2 g 2g
11318348 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11328348 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039546.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Den finner det användbar som ett reagens för framställning av heterometalliska tenn(II)- eller bly(II)zirkoniumalkoxider. Det används som en katalysator i cyaneringsprocessen. Zirkonium-tert-butoxid (ZTB) prekursor används för att avsätta tunna filmer av zirkoniumoxid och andra zirkoniuminnehållande filmer genom atomskiktsavsättning och kemiska ångavsättningsmetoder. Tunna filmer av zirkoniumoxid kan också odlas vid låga temperaturer, från °150 C till °300 C, genom närvaron av fukt tillsammans med ZTB eller genom UV-förstärkt atomskiktsdeposition (UV-ALD).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2081-12-1
Molekylformel C16H40O4Zr
Molekylvikt (g/mol) 387.72
MDL-nummer MFCD00075085
InChI-nyckel WRMYASGYMABHCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconium iv tert-butoxide, 2-methylpropan-2-ol; zirconium
PubChem CID 25203936
IUPAC-namn 2-metylpropan-2-ol;zirkonium
LEDER CC(C)(C)O.CC(C)(C)O.CC(C)(C)O.CC(C)(C)O.[Zr]
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Zirconium(IV) tert-butoxide
Färg Färglös
Densitet 0.985 g/mL
Kokpunkt 90°C (5 mmHg)
Flampunkt 85°C (185°F)
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel Zr[OC(CH3)3]4
Kvantitet 2 g
Beilstein 3681870
Känslighet Light and moisture sensitive
Löslighetsinformation Decomposes in water.
Formel vikt 383.68
Procent renhet 99.99%
Fysisk form Vätska
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.